tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
123370010
123370025
123370250
ACRO123370010EA
199
PLN
ACRO123370010
ACRO123370025
ACRO123370250
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat 99+%, extra pure
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła:
Na₂S₂O₃.5H₂O Gęstość: 1,72 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149186 Numer CAS: 10102-17-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5 Klasyfikacja Merck : 12,08844 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Colorless to white Crystals |
Titration Iodimetric | 99.0 to 101.0 % |
pH | 6 to 8.4 (10 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.2 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sulfur (S) | ≤5 ppm |