Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
71505-1KG 71505-250G
SIAL71505-1KGEA 949 PLN
SIAL71505-1KG SIAL71505-250G
diwodorofosforan sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60
Gęstość: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806