diwodorofosforan sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
71500-250G
71500-1KG
71500-5KG
SIAL71500-250GEA
146
PLN
SIAL71500-250G
SIAL71500-1KG
SIAL71500-5KG
diwodorofosforan sodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156.01 g/mol Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 60 Gęstość: 1.91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149209 Numer CAS: 13472-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Klasyfikacja Merck : 12,08806 |