diwodorofosforan sodu dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
28015.294EA
217
PLN
28015.294
28015.261
diwodorofosforan sodu dihydrat ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156,01 g/mol Temp. Wrzenia: < 650 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 60 °C Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149209 Numer CAS: 13472-35-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Klasyfikacja Merck : 12,08806 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 4.2 - 4.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |