Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
28011.291EA 182 PLN
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
diwodorofosforan sodu dihydrat ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
Temp. Wrzenia: < 650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm