Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
1.06345.1000EA 0 PLN
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
diwodorofosforan sodu dihydrat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806