Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 126 PLN
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
diwodorofosforan sodu dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)