Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
271750010 271750025 271750100
ACRO271750010EA 346 PLN
ACRO271750010 ACRO271750025 ACRO271750100
diwodorofosforan sodu dihydrat 99+% for analysis
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
Temp. Wrzenia: ? 650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %