Drukuj
diwodorofosforan sodu hydrat, EMPROVE® EXPERT BP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
1.06349.1000EA 0 PLN
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
diwodorofosforan sodu hydrat, EMPROVE® EXPERT BP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
Klasyfikacja Merck : 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM