diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
102454REA
369
PLN
102454R
102455S
diwodorofosforan sodu hydrat 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła:
NaH₂PO₄·H₂O MW: 137.99 g/mol Temp. topnienia: 100 Gęstość: 2.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149208 Numer CAS: 10049-21-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Klasyfikacja Merck : 13,08734 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Solution in water | Passes test |
pH (5 %) | 4.1 - 4.5 |
Cl (Chloride) | Max. 0.0005 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.005 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
As (Arsenic) | Max. 0.00005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.005 % |
Cu (Copper) | Max. 0.0002 % |
Fe (Iron) | Max. 0.0005 % |
K (Potassium) | Max. 0.005 % |
Pb (Lead) | Max. 0.0005 % |