Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
0348-1KGEA 846 PLN
0348-1KG 0348-2.5KG 0348-500G 0348-12KG 0348-50KG
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat ACS
wodoroortofosforan (V) disodu heptahydrat
Formuła: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149180
Numer CAS: 7782-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 8.7 – 9.3
Purity (as is) 98 – 102%
Sulphate ≤0.005%