Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
71645-1KG 71645-5KG
SIAL71645-1KGEA 401 PLN
SIAL71645-1KG SIAL71645-5KG
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat, Sigma-Aldrich®
wodoroortofosforan (V) disodu dihydrat
Formuła: Na₂HPO₄·2H₂O
Gęstość: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149182
Numer CAS: 10028-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7