Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
71649-1KG 71649-500G
SIAL71649-1KGEA 799 PLN
SIAL71649-1KG SIAL71649-500G
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła: Na₂HPO₄·12H₂O
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149181
Numer CAS: 10039-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
Klasyfikacja Merck : 13,08733