Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat ≥98%, purified
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
28020.292EA 184 PLN
28020.292 28020.361 28020.460
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat ≥98%, purified
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Temp. topnienia: 35
Gęstość: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149181
Numer CAS: 10039-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
Klasyfikacja Merck : 13,08733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm