Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28033.296EA 271 PLN
28033.296 28033.365
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Jednostka: 3262
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm