Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28032.293EA 170 PLN
28032.293 28032.362 28032.460
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98, TECHNICAL
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
Jednostka: 3262
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %