Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
04277-1KG 04277-2.5KG 04277-25KG-H 04277-25KG
SIAL04277-1KGEA 217 PLN
SIAL04277-1KG SIAL04277-2.5KG SIAL04277-25KG-H SIAL04277-25KG
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat, Sigma-Aldrich®
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: ∼75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736