ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
A15713.0CEA
2010
PLN
A15713.0C
A15713.0E
A15713.36
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat ≥97%
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Purity: 97%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Formuła:
Na₃PO₄·12H₂O Gęstość: 1,62 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149198 Numer CAS: 10101-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8 ADR: 8,III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Klasyfikacja Merck : 14,8662 |