ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98,0-102,0 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
11590.36
11590.A3
11590.36EA
315
PLN
11590.36
11590.A3
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98,0-102,0 ACS
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10101-89-0
Molecular Formula: Na3O4P.12H2O
Formula Weight: 380.12 (163.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.62
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 12
Melting Point: ca 75° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8662
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149198
Formuła:
Na₃PO₄·12H₂O MW: 380.12 g/mol Temp. topnienia: ∼75 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.62 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149198 Numer CAS: 10101-89-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8 Jednostka: 3262 ADR: 8 III REACH: 01-2119489800-32-xxxx Klasyfikacja Merck : 14,8662 |