Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
424405000 424400025
ACRO424405000EA 214 PLN
ACRO424405000 ACRO424400025
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98+% ACS
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Excess alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2