Drukuj
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
206520010 206520025 206520251
ACRO206520010EA 325 PLN
ACRO206520010 ACRO206520025 ACRO206520251
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat 98% for analysis
ortofosforan (V) sodu dodekahydrat
Formuła: Na₃PO₄·12H₂O
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149198
Numer CAS: 10101-89-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Klasyfikacja Merck : 13,08736
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %