Drukuj
difosforan tetrasodowy dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06591.0500EA 285 PLN
1.06591.0500 1.06591.9050 1.06591.2500
difosforan tetrasodowy dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
difosforan tetrasodowy dekahydrat
Formuła: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446,06 g/mol
Temp. topnienia: 990 °C
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149200
Numer CAS: 13472-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)