difosforan tetrasodowy dekahydrat 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
A16195.0BEA
640
PLN
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
difosforan tetrasodowy dekahydrat 97
difosforan tetrasodowy dekahydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formuła:
Na₄P₂O₇·10H₂O MW: 446.06 g/mol Temp. topnienia: 79.5 °C Gęstość: 1.82 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149200 Numer CAS: 13472-36-1 Numer WE (dawny EINECS): 231-767-1 |