Drukuj
wodorotlenek litu hydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
62528-1KG 62528-250G 62528-50G
SIAL62528-1KGEA 1670 PLN
SIAL62528-1KG SIAL62528-250G SIAL62528-50G
wodorotlenek litu hydrat, Sigma-Aldrich®
wodorotlenek litu hydrat
Formuła: LiOH·1H₂O
Temp. Wrzenia: 920 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 462 °C
Gęstość: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149772
Numer CAS: 1310-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4
Jednostka: 2680
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05556