wodorotlenek litu hydrat ≥98% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43171.22
43171.A3
43171.36
43171.22EA
418
PLN
43171.22
43171.A3
43171.36
wodorotlenek litu hydrat ≥98% ACS
wodorotlenek litu hydrat
Purity: 98% min
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formuła:
LiOH·1H₂O Temp. Wrzenia: 920 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 462 °C Gęstość: 1,51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149772 Numer CAS: 1310-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4 Jednostka: 2680 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5534 |