wodorotlenek litu hydrat (≥56,5% LiOH)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13409.18
13409.36
13409.A3
13409.18EA
291
PLN
13409.18
13409.36
13409.A3
wodorotlenek litu hydrat (≥56,5% LiOH)
wodorotlenek litu hydrat
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formuła:
LiOH·1H₂O Temp. Wrzenia: 920 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 462 °C Gęstość: 1,51 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149772 Numer CAS: 1310-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4 Jednostka: 2680 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5534 |