wodorotlenek litu hydrat (∼56% LiOH), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
199540010
199540250
199542500
199540050
ACRO199540010EA
2510
PLN
ACRO199540010
ACRO199540250
ACRO199542500
ACRO199540050
wodorotlenek litu hydrat (∼56% LiOH), extra pure
wodorotlenek litu hydrat
Formuła:
LiOH·1H₂O MW: 41.96 g/mol Temp. Wrzenia: 920 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 462 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149772 Numer CAS: 1310-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-183-4 Jednostka: 2680 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,05556 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to cream to yellow Crystalline powder |
Titration with HCl | ≥54 % (LiOH) |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Aluminium (Al) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium + Potassium (Na+K) | ≤3000 ppm |
Carbon dioxide (CO2) | ≤3500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in water) |