Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim:
Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
27937.236EA
974
PLN
27937.236
27937.290
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła:
Na₂MoO₄·2H₂O Temp. topnienia: 687 °C Gęstość: 3,28 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149170 Numer CAS: 10102-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7 Klasyfikacja Merck : 13,08718 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
pH (20°C; 5 %) | 7 - 10 |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |