Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
27936.233EA 866 PLN
27936.233 27936.290 27936.460
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 687 °C
Gęstość: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm