Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 1880 PLN
1.06524.1000 1.06524.9050
Molibdenian(VI) sodu dihydrat, EMPLURA®, extra pure, Supelco®
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Temp. topnienia: 687
Gęstość: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 13,08718
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O