Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99.5-103.0% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12214.22 12214.36
12214.22EA 498 PLN
12214.22 12214.36
Molibdenian(VI) sodu dihydrat 99.5-103.0% ACS
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Purity: 99.5-103.0% CAS No.: 10102-40-6 Molecular Formula: MoNa2O4.2H2O Formula Weight: 241.95 (205.92anhy) Physical Form: Powder Density: 2.71 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8645 MDL No.: MFCD00149170
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C (-2H₂O)
Gęstość: 2,71
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-551-7
Klasyfikacja Merck : 14,8645