Drukuj
jodek sodu dihydrat 99+% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium iodide hydrate
202891000 202895000
ACRO202891000EA 273 PLN
ACRO202891000 ACRO202895000
jodek sodu dihydrat 99+% do analizy
jodek sodu dihydrat
Formuła: INa·2H₂O
MW: 185.92 g/mol
Temp. topnienia: 752 °C
Gęstość: 2.44 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149211
Numer CAS: 13517-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-679-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Adhering crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 6 to 9 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.02 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %