Chromian(VI) sodu tetrahydrat, reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
13453.30
13453.A1
13453.30EA
774
PLN
13453.30
13453.A1
Chromian(VI) sodu tetrahydrat, reagent
Chromian(VI) sodu tetrahydrat
CAS No.: 10034-82-9
Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O
Formula Weight: 234.04 (161.97anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.73
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,8601
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Formuła:
CrNa₂O₄·4H₂O MW: 234.03 g/mol Temp. topnienia: 792.2 Gęstość: 2.73 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149167 Numer CAS: 10034-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-889-5 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 14,8601 |