Drukuj
Dichromian(VI) sodu dihydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 313 PLN
1.06336.0250 1.06336.1000
Dichromian(VI) sodu dihydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dichromian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Temp. topnienia: 356.7
Gęstość: 2.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
Klasyfikacja Merck : 12,08754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials