Drukuj
Dichromian(VI) sodu dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 984 PLN
12266-1KG 12266-5KG
Dichromian(VI) sodu dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Dichromian(VI) sodu dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 357 °C (anhydr.)
Gęstość: 2,52 g/cm³ (13 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3086
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,08754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %