Drukuj
Dichromian(VI) sodu dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
219240010 219240025
ACRO219240010EA 691 PLN
ACRO219240010 ACRO219240025
Dichromian(VI) sodu dihydrat 99%
Dichromian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Temp. topnienia: 357 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-190-3
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08754
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)