Drukuj
Nadchloran sodu hydrat ≥99.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
89152-250G 89152-50G
89152-250GEA 1070 PLN
89152-250G 89152-50G
Nadchloran sodu hydrat ≥99.0% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), Fluka™
Nadchloran sodu hydrat
Formuła: NaClO₄·H₂O
Temp. Wrzenia: Decomposes on heating
Temp. topnienia: 469 °C (anhydr.)
Gęstość: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149164
Numer CAS: 7791-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,08798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 101.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02