Drukuj
Nadchloran sodu hydrat ≥98.0% (by titrimetric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perchloric acid sodium salt
71852-1KG 71852-250G 71852-50KG
71852-1KGEA 625 PLN
71852-1KG 71852-250G HONC71852-50KG
Nadchloran sodu hydrat ≥98.0% (by titrimetric analysis), crystallised, Purum p.a. analytical reagent
Nadchloran sodu hydrat
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Temp. Wrzenia: Dec. (on heating)
Temp. topnienia: 469 °C (anhydr.)
Gęstość: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149164
Numer CAS: 7791-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 500 ppm