Drukuj
Nadchloran sodu hydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perchloric acid sodium salt
27988.232EA 286 PLN
27988.232 27988.460 27988.180
Nadchloran sodu hydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Nadchloran sodu hydrat
Formuła: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Temp. topnienia: 130
Gęstość: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149164
Numer CAS: 7791-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm