Drukuj
Nadchloran sodu hydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perchloric acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
1.06564.0100EA 385 PLN
1.06564.0100 1.06564.0500 1.06564.9025
Nadchloran sodu hydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Nadchloran sodu hydrat
Formuła: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46 g/mol
Temp. topnienia: 130
Gęstość: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149164
Numer CAS: 7791-07-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9
Jednostka: 1502
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08798
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 4.5 - 7.0
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0003 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %