Nadchloran sodu hydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Perchloric acid sodium salt
A11243.0B
A11243.0I
A11243.30
A11243.C4
A11243.0BEA
1140
PLN
A11243.0B
A11243.0I
A11243.30
A11243.C4
Nadchloran sodu hydrat ≥97%
Nadchloran sodu hydrat
Purity: 97+%
CAS No.: 7791-07-3
Molecular Formula: NaClO4.H2O
Formula Weight: 140.48 (122.46anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1502
MDL No.: MFCD00149164
Formuła:
NaClO₄·H₂O MW: 140.46 g/mol Temp. topnienia: 130 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 2.02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149164 Numer CAS: 7791-07-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-511-9 Jednostka: 1502 ADR: 5.1 II Klasyfikacja Merck : 12,08798 |