węglan sodu dekahydrat ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17484.36
A17484.0E
A17484.0C
A17484.36EA
203
PLN
A17484.36
A17484.0E
A17484.0C
węglan sodu dekahydrat ≥99%
węglan sodu dekahydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 6132-02-1
Molecular Formula: CNa2O3.10H2O
Formula Weight: 286.14 (105.99anhy)
Melting Point: 32-34°
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149178
Formuła:
Na₂CO₃·10H₂O Temp. topnienia: 32…34 °C Gęstość: 1,46 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149178 Numer CAS: 6132-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 Klasyfikacja Merck : 14,8596 |