węglan sodu dekahydrat 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
271070025
271070100
271071000
ACRO271070025EA
579
PLN
ACRO271070025
ACRO271070100
ACRO271071000
węglan sodu dekahydrat 99+%, extra pure
węglan sodu dekahydrat
Formuła:
Na₂CO₃·10H₂O Temp. topnienia: 34 °C Gęstość: 1,46 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149178 Numer CAS: 6132-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystals |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Aluminium (Al) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤30 ppm |