Weglan sodu hydrat ≥99.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.5% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Formuła:
Na₂CO₃·1H₂O Temp. topnienia: 100 °C (-H₂O) Gęstość: 2,250 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149177 Numer CAS: 5968-11-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-838-8 Klasyfikacja Merck : 14,8596 |