tetraboran disodu dekahydrat 99.0-103.0% Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
83555.290EA
441
PLN
83555.290
83555.460
tetraboran disodu dekahydrat 99.0-103.0% Ph. Eur.
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła:
Na₂B₄O₇·10H₂O Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75 °C Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149193 Numer CAS: 1303-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Klasyfikacja Merck : 13,08662 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 103.0 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification (Na) | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH (4 %) | 9.0 - 9.6 |
SO4 (Sulphate) | ≤ 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | ≤ 10 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 25 ppm |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 5 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 2 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 2 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |