tetraboran disodu dekahydrat ≥97%, proszek, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
27705.361EA
1170
PLN
27705.361
27705.460
tetraboran disodu dekahydrat ≥97%, proszek, TECHNICAL
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła:
Na₂B₄O₇·10H₂O Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 75 °C Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149193 Numer CAS: 1303-96-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Klasyfikacja Merck : 13,08662 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 97 % |