Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat Reag. Ph. Eur., ISO, ACS analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 287 PLN
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
tetraboran disodu dekahydrat Reag. Ph. Eur., ISO, ACS analytical reagent, Supelco®
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)