Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO buffer substance, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
31457-100GEA 367 PLN
31457-100G 31457-1KG 31457-500G 31457-5KG
tetraboran disodu dekahydrat ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, ISO buffer substance, Fluka™
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.5 - 105.0 %
Water insoluble matter Max. 0.001 %
pH (5 %, 20°C) 9.0 - 9.6
pH (0.01 m, 25°C) 9.15 - 9.20
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %