Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat 99.5+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
419450010 419450250 419450025
ACRO419450010EA 413 PLN
ACRO419450010 ACRO419450250 ACRO419450025
tetraboran disodu dekahydrat 99.5+% ACS
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
pH 9.15 to 9.20 (0.01 M solution at 25.0°C)
Titration with NaOH 99.5 to 105.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %