Drukuj
tetraboran disodu dekahydrat 99.5% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
205950010 205950050 205950100
ACRO205950010EA 411 PLN
ACRO205950010 ACRO205950050 ACRO205950100
tetraboran disodu dekahydrat 99.5% for analysis
tetraboran disodu dekahydrat
Formuła: Na₂B₄O₇·10H₂O
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 75 °C
Gęstość: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149193
Numer CAS: 1303-96-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Klasyfikacja Merck : 13,08662
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
pH 9 to 9.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm